Tisk…
Hydroxid lithný monohydrát ≥98% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
43171.22 43171.A3 43171.36
43171.22EA 1740 CZK
43171.22 43171.A3 43171.36
Hydroxid lithný monohydrát ≥98% ACS
Hydroxid lithný monohydrát
Purity: 98% min CAS No.: 1310-66-3 Molecular Formula: LiOH.H2O Formula Weight: 41.96 (23.95anhy) Physical Form: Powder Density: 1.51 Merck Reference: 14,5534 UN No.: 2680 MDL No.: MFCD00149772
Vzorec: LiOH·1H₂O
MW: 41.96
Bod varu: 920
Bod tání: 462
Hustota: 1.51
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149772
CAS číslo: 1310-66-3
EINECS: 215-183-4
UN: 2680
ADR: 8 II
Merck Index: 14,5534