Tisk…
Hydroxid lithný monohydrát (≥56,5% LiOH)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
13409.18 13409.36 13409.A3
13409.18EA 1210 CZK
13409.18 13409.36 13409.A3
Hydroxid lithný monohydrát (≥56,5% LiOH)
Hydroxid lithný monohydrát
CAS No.: 1310-66-3 Molecular Formula: LiOH.H2O Formula Weight: 41.96 (23.95anhy) Physical Form: Powder Density: 1.51 Sensitivity: Air Sensitive and Hygroscopic Merck Reference: 14,5534 UN No.: 2680 MDL No.: MFCD00149772
Vzorec: LiOH·1H₂O
Bod varu: 920 °C (1013 hPa)
Bod tání: 462 °C
Hustota: 1,51
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149772
CAS číslo: 1310-66-3
EINECS: 215-183-4
UN: 2680
ADR: 8,II
Merck Index: 14,5534