Tisk…
Hydroxid lithný monohydrát (∼56% LiOH), extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
199540010 199540250 199542500 199540050
ACRO199540010EA 15740 CZK
ACRO199540010 ACRO199540250 ACRO199542500 ACRO199540050
Hydroxid lithný monohydrát (∼56% LiOH), extra pure
Hydroxid lithný monohydrát
Vzorec: LiOH·1H₂O
Bod varu: 920 °C (760 mmHg)
Bod tání: 462 °C
Hustota: 1,51 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149772
CAS číslo: 1310-66-3
EINECS: 215-183-4
UN: 2680
ADR: 8,II
Merck Index: 13,05556
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to cream to yellow Crystalline powder
Titration with HCl ≥54 % (LiOH)
Chloride (Cl) ≤500 ppm
Sulfate (SO4) ≤500 ppm
Aluminium (Al) ≤300 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Sodium + Potassium (Na+K) ≤3000 ppm
Carbon dioxide (CO2) ≤3500 ppm
Insoluble matter ≤0.1 % (in water)