Tisk…
Molybdenan sodný dihydrát ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
27937.236EA 5550 CZK
27937.236 27937.290
Molybdenan sodný dihydrát ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Molybdenan sodný dihydrát
Vzorec: Na₂MoO₄·2H₂O
Bod tání: 687 °C
Hustota: 3,28 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149170
CAS číslo: 10102-40-6
EINECS: 231-551-7
Merck Index: 13,08718
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99.5 %
pH (20°C; 5 %) 7 - 10
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 10 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 100 ppm
PO4 + AsO4 + SiO4 (as PO4) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Pb (Lead) Max. 10 ppm