Tisk…
Molybdenan sodný dihydrát ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Synonyms: Molybdic acid, sodium salt dihydrate, Molybdic acid sodium salt dihydrate, Molybdic acid disodium salt dihydrate, di-Sodium molybdate dihydrate, Sodium molybdate dihydrate, Sodium molybdenum oxide dihydrate
27936.233EA 4940 CZK
27936.233 27936.290 27936.460
Molybdenan sodný dihydrát ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Molybdenan sodný dihydrát
Vzorec: Na₂MoO₄·2H₂O
Bod tání: 687 °C
Hustota: 3,28 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149170
CAS číslo: 10102-40-6
EINECS: 231-551-7
Merck Index: 13,08718
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm