Tisk…
Molybdenan sodný dihydrát 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Molybdic acid, sodium salt dihydrate, Molybdic acid sodium salt dihydrate, Molybdic acid disodium salt dihydrate, di-Sodium molybdate dihydrate, Sodium molybdate dihydrate, Sodium molybdenum oxide dihydrate
206370050 206371000 206375000 206370025
ACRO206370050EA 1060 CZK
ACRO206370050 ACRO206371000 ACRO206375000 ACRO206370025
Molybdenan sodný dihydrát 99+%
Molybdenan sodný dihydrát
Vzorec: Na₂MoO₄·2H₂O
MW: 241.95
Bod tání: 687
Hustota: 3.28 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149170
CAS číslo: 10102-40-6
EINECS: 231-551-7
Merck Index: 13,08718
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥99.0 %