Tisk…
Jodid sodný dihydrát ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Sodium iodide hydrate
10871.06 10871.14 10871.22
10871.06EA 1580 CZK
10871.06 10871.14 10871.22
Jodid sodný dihydrát ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Jodid sodný dihydrát
Purity: 99.999% Molecular Formula: NaI.xH2O Formula Weight: 149.89(anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Sensitivity: Hygroscopic
Vzorec: INa·2H₂O
MW: 185.92
Bod tání: 64.3
Hustota: 2.67 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149211
CAS číslo: 13517-06-1
EINECS: 231-679-3
UN: 3077
ADR: 9 III