Tisk…
Dichroman sodný dihydrát ≥99%, Purum, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
12266-1KG 12266-5KG
12266-1KGEA 5610 CZK
12266-1KG 12266-5KG
Dichroman sodný dihydrát ≥99%, Purum, Fluka™
Dichroman sodný dihydrát
  • ≥95% for general laboratory use.
Vzorec: Na₂Cr₂O₇·2H₂O
Bod varu: Decomposes on heating
Bod tání: 357 °C (anhydr.)
Hustota: 2,52 g/cm³ (13 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149166
CAS číslo: 7789-12-0
EINECS: 234-190-3
UN: 3086
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,08754
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99 %
Chloride (Cl) Max. 0.05 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.5 %