Tisk…
Dichroman sodný dihydrát 99.5-100.5% ACS
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
36692.22 36692.36 36692.A3 36692.PG
36692.22EA 1400 CZK
36692.22 36692.36 36692.A3 36692.PG
Dichroman sodný dihydrát 99.5-100.5% ACS
Sodium dichromate dihydrate
Purity: 99.5-100.5% CAS No.: 7789-12-0 Molecular Formula: Cr2Na2O7.2H2O Formula Weight: 298.00 (261.97anhy) Physical Form: Crystalline Density: 2.348 Appearance: Red Odour: Odourless Melting Point: 100° -2H2O Merck Reference: 14,8609 UN No.: 3087 MDL No.: MFCD00149166
Vzorec: Na₂Cr₂O₇·2H₂O
MW: 298,00 g/mol (261,97 anhy)
Bod tání: 100 °C (-2H₂O)
Hustota: 2,348
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149166
CAS číslo: 7789-12-0
EINECS: 234-190-3
UN: 3087
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,8609