Dichroman sodný dihydrát 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
219240010
219240025
ACRO219240010EA
4340
CZK
ACRO219240010
ACRO219240025
Dichroman sodný dihydrát 99%
Dichroman sodný dihydrát
Vzorec:
Na₂Cr₂O₇·2H₂O Bod tání: 357 °C Hustota: 2,35 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149166 CAS číslo: 7789-12-0 EINECS: 234-190-3 UN: 3087 ADR: 5.1,II Merck Index: 12,08754 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Orange Crystals or needles |
Titration Iodometric | ≥98.5 % |
pH | 3.5 to 3.9 (5 % solution) |
Chloride (Cl) | ≤100 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤1000 ppm |
Insoluble matter | ≤0.01 % (in water) |