Tisk…
Chloristan sodný monohydrát 99,0 HPLC, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Perchloric acid sodium salt
89152-250G 89152-50G
89152-250GEA 6090 CZK
89152-250G 89152-50G
Chloristan sodný monohydrát 99,0 HPLC, Fluka™
Chloristan sodný monohydrát
Vzorec: NaClO₄·H₂O
MW: 140.46
Bod varu: Dec. (on heating)
Bod tání: 469 °C (anhydr.)
Hustota: 2.02 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149164
CAS číslo: 7791-07-3
EINECS: 231-511-9
UN: 1502
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,08798
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 99.0 - 101.0 %
Solution 5% in H₂O complying
pH (5 %, 25 °C) 5.0 - 8.0
Absorbance at 210 nm Max. 0.1
Absorbance at 220 nm Max. 0.05
Absorbance at 230 nm Max. 0.03
Absorbance at 240 nm Max. 0.02
Absorbance 500 nm Max. 0.02