Tisk…
Chloristan sodný monohydrát 98.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Perchloric acid sodium salt
27988.232EA 1630 CZK
27988.232 27988.460 27988.180
Chloristan sodný monohydrát 98.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Chloristan sodný monohydrát
Vzorec: NaClO₄·H₂O
MW: 140.46
Bod tání: 130
Hustota: 2.02 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149164
CAS číslo: 7791-07-3
EINECS: 231-511-9
UN: 1502
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,08798
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 98,0% – 102,0%
pH (20 °C; 5%) 4.5 - 7.0
Heavy Metals (as Pb) Max. 5 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 5 ppm
Cl (Chloride) Max. 30 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
Ca (Calcium) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 3 ppm
K (Potassium) Max. 50 ppm