Tisk…
Chloristan sodný monohydrát ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A11243.0B A11243.0I A11243.30 A11243.C4
A11243.0BEA 4740 CZK
A11243.0B A11243.0I A11243.30 A11243.C4
Chloristan sodný monohydrát ≥97%
Chloristan sodný monohydrát
Purity: 97+% CAS No.: 7791-07-3 Molecular Formula: NaClO4.H2O Formula Weight: 140.48 (122.46anhy) Odour: Odourless Melting Point: 130° dec. UN No.: 1502 MDL No.: MFCD00149164
Vzorec: NaClO₄·H₂O
Hustota: 2,02
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149164
CAS číslo: 7791-07-3
EINECS: 231-511-9
UN: 1502
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,8653