Tisk…
Chloristan sodný monohydrát 85,0-90,0 ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Perchloric acid sodium salt
11622.30 11622.A1
11622.30EA 1720 CZK
11622.30 11622.A1
Chloristan sodný monohydrát 85,0-90,0 ACS
Chloristan sodný monohydrát
Purity: 85.0-90.0% CAS No.: 7791-07-3 Molecular Formula: NaClO4.H2O Formula Weight: 140.48 (122.46anhy) Physical Form: Crystalline Density: 2.02 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 130° dec. Solubility: Very soluble in water Merck Reference: 14,8653 UN No.: 1502 MDL No.: MFCD00149164
Vzorec: NaClO₄·H₂O
MW: 140.46
Bod tání: 130 °C (rozkl.)
Hustota: 2.02
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149164
CAS číslo: 7791-07-3
EINECS: 231-511-9
UN: 1502
ADR: 5.1 II
Merck Index: 14,8653