Tisk…
Uhličitan sodný dekahydrát, EMSURE® ISO, Reag. Ph. Eur. p.a., Supelco®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06391.1000 1.06391.5000
1.06391.1000EA 1900 CZK
1.06391.1000 1.06391.5000
Uhličitan sodný dekahydrát, EMSURE® ISO, Reag. Ph. Eur. p.a., Supelco®
Uhličitan sodný dekahydrát
Vzorec: Na₂CO₃·10H₂O
Bod tání: 33 °C
Hustota: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149178
CAS číslo: 6132-02-1
EINECS: 207-838-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 210 g/l (20 °C)
Melting Point 33 °C Elimination of water of crystallisation
Molar Mass 286.14 g/mol
Bulk Density 700 - 900 kg/m3
Density 1.44 g/cm3 (20 °C)
pH 11 - 12 (50 g/l, H2O, 25 °C)