Uhličitan sodný dekahydrát ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A17484.36
A17484.0E
A17484.0C
A17484.36EA
845
CZK
A17484.36
A17484.0E
A17484.0C
Uhličitan sodný dekahydrát ≥99%
Uhličitan sodný dekahydrát
Purity: 99+%
CAS No.: 6132-02-1
Molecular Formula: CNa2O3.10H2O
Formula Weight: 286.14 (105.99anhy)
Melting Point: 32-34°
Merck Reference: 14,8596
MDL No.: MFCD00149178
Vzorec:
Na₂CO₃·10H₂O Bod tání: 32…34 °C Hustota: 1,46 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149178 CAS číslo: 6132-02-1 EINECS: 207-838-8 Merck Index: 14,8596 |