Uhličitan sodný dekahydrát 99+%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Soda
271070025
271070100
271071000
ACRO271070025EA
3640
CZK
ACRO271070025
ACRO271070100
ACRO271071000
Uhličitan sodný dekahydrát 99+%, extra pure
Uhličitan sodný dekahydrát
Vzorec:
Na₂CO₃·10H₂O MW: 286.14 Bod tání: 34 °C Hustota: 1.46 g/cm³ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149178 CAS číslo: 6132-02-1 EINECS: 207-838-8 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Crystals |
Titration with HCl | ≥99.0 % |
Chloride (Cl) | ≤10 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤30 ppm |
Aluminium (Al) | ≤10 ppm |
Iron (Fe) | ≤4 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤100 ppm |
Potassium (K) | ≤50 ppm |
Silicon dioxide (SiO2) | ≤30 ppm |