Tisk…
Uhličitan sodný dekahydrát 99+% for analysis
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Soda
213500010 213500025
ACRO213500010EA 1550 CZK
ACRO213500010 ACRO213500025
Uhličitan sodný dekahydrát 99+% for analysis
Uhličitan sodný dekahydrát
Vzorec: Na₂CO₃·10H₂O
MW: 286.14
Bod tání: 34 °C
Hustota: 1.46 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149178
CAS číslo: 6132-02-1
EINECS: 207-838-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystals
Titration with HCl ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
PO4 and SiO2 (as SiO2) ≤0.002 %
Aluminium (Al) ≤5 ppm
Calcium (Ca) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤2 ppm
Magnesium (Mg) ≤2 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Total nitrogen (as N) ≤0.0005 %