Uhličitan sodný monohydrát ≥99.5% ACS
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
36485.22
36485.36
36485.A3
36485.22EA
663
CZK
36485.22
36485.36
36485.A3
Uhličitan sodný monohydrát ≥99.5% ACS
Uhličitan sodný monohydrát
Purity: 99.5% min
CAS No.: 5968-11-6
Molecular Formula: Na2CO3.H2O
Formula Weight: 124.01 (105.99anhy)
Physical Form: Granular
Density: 2.250
Appearance: Colourless to white
Odour: Odourless
Melting Point: 100° -H2O
Merck Reference: 14,8596
MDL No.: MFCD00149177
Vzorec:
Na₂CO₃·1H₂O MW: 124 g/mol Bod tání: 100 °C (-H₂O) Hustota: 2,250 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149177 CAS číslo: 5968-11-6 EINECS: 207-838-8 Merck Index: 14,8596 |