Uhličitan sodný monohydrát 99.6% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Sodium carbonate hydrous, Soda monohydrate
419480010
419480051
ACRO419480010EA
1680
CZK
ACRO419480010
ACRO419480051
Uhličitan sodný monohydrát 99.6% ACS
Uhličitan sodný monohydrát
Vzorec:
Na₂CO₃·1H₂O MW: 124 Bod tání: 851 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149177 CAS číslo: 5968-11-6 EINECS: 207-838-8 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Crystalline powder |
Loss on drying | 13.0 % to 15.0 % (150°C) |
Titration with HCl | ≥99.5 % |
Chloride (Cl) | ≤10 ppm |
Phosphate (PO4) | ≤5 ppm |
Calcium (Ca) | ≤300 ppm |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤50 ppm |
Potassium (K) | ≤50 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Silicon dioxide (SiO2) | ≤50 ppm |
Sulfur compounds (as SO4) | ≤0.004 % |
Insoluble matter | ≤0.01 % |