Tisk…
Tetraboritan dvojsodný dekahydrát ≥97%, powder, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
27705.361EA 6620 CZK
27705.361 27705.460
Tetraboritan dvojsodný dekahydrát ≥97%, powder, TECHNICAL
Tetraboritan dvojsodný dekahydrát
Vzorec: Na₂B₄O₇·10H₂O
Bod varu: 320 °C (1013 hPa)
Bod tání: 75 °C
Hustota: 1,73 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149193
CAS číslo: 1303-96-4
EINECS: 215-540-4
REACH: 01-2119490790-32
Merck Index: 13,08662
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 97 %