Tisk…
Tetraboritan dvojsodný dekahydrát ISO, ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Borax tetra, Sodium tetraborate decahydrate, Sodium Borate decahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.06308.0500 1.06308.1000
1.06308.0500EA 1950 CZK
1.06308.0500 1.06308.1000
Tetraboritan dvojsodný dekahydrát ISO, ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent, Supelco®
Tetraboritan dvojsodný dekahydrát
Vzorec: Na₂B₄O₇·10H₂O
MW: 381.37
Bod varu: 320
Bod tání: 75
Hustota: 1.73 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149193
CAS číslo: 1303-96-4
EINECS: 215-540-4
REACH: 01-2119490790-32
Merck Index: 13,08662
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 51.4 g/l (20 °C)
Melting Point 75 °C Elimination of water of crystallisation
Molar Mass 381.32 g/mol
Bulk Density 750 kg/m3
Vapor Pressure 0.213 hPa (20 °C)
Density 1.72 g/cm3 (20 °C)
pH 9.2 (47 g/l, H2O, 20 °C)