Tisk…
Tetraboritan dvojsodný dekahydrát ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A16176.0C A16176.0E A16176.36
A16176.0CEA 9170 CZK
A16176.0C A16176.0E A16176.36
Tetraboritan dvojsodný dekahydrát ≥99%
Tetraboritan dvojsodný dekahydrát
Purity: 99+% CAS No.: 1303-96-4 Molecular Formula: B4Na2O7.10H2O Formula Weight: 381.37 (201.22anhy) Odour: Odourless pH: 9,24 Melting Point: 75° Merck Reference: 14,8590 MDL No.: MFCD00149193
Vzorec: Na₂B₄O₇·10H₂O
Bod varu: 320 °C (1013 hPa)
Bod tání: 75 °C
Hustota: 1,73
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149193
CAS číslo: 1303-96-4
EINECS: 215-540-4
REACH: 01-2119490790-32
Merck Index: 14,8590