Tisk…
Kyselina citronová monohydrát 99.5-100.5%, powder Ph. Eur.
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
85514.290EA 2940 CZK
85514.290 85514.360 85514.460
Kyselina citronová monohydrát 99.5-100.5%, powder Ph. Eur.
Kyselina citronová monohydrát
Upozornení: Not suitable for parenteral use
Vzorec: C₆H₈O₇.H₂O
Bod tání: 135…152 °C
Hustota: 1,552 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149972
CAS číslo: 5949-29-1
EINECS: 201-069-1
Merck Index: 13,02350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3160681f96abd248f56672a96b72cc5f6e9d89a2&vid=c4db52c32c630d2c9876e60fc3e9e70a117ea0d8&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (calculated on anhydrous) 99.5 - 100.5 %
Appearance Conforms (see CoA/CoS)
Identification B Passes test
Appearance of solution Passes test
Readily carbonisable substances Passes test
Oxalic acid (calculated on anhydrous) Max. 360 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 150 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Water 7.5 - 9.0 %
Sulphated ash Max. 0.1 %
Residual solvents Unlikely by manuf.process