Kyselina citronová monohydrát ≥98%, krystalický, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Varování
|
20278.298EA
1260
CZK
20278.298
20278.367
20278.460
Kyselina citronová monohydrát ≥98%, krystalický, TECHNICAL
Kyselina citronová monohydrát
Vzorec:
C₆H₈O₇.H₂O Bod tání: 135…152 °C Hustota: 1,552 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149972 CAS číslo: 5949-29-1 EINECS: 201-069-1 Merck Index: 13,02350 |
|
Výsledky specifikačního testu
Assay | Min. 98 % |