Kyselina citronová monohydrát ≥99%, krystalický, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Varování
|
20273.292EA
1970
CZK
20273.292
20273.361
20273.460
Kyselina citronová monohydrát ≥99%, krystalický, GPR RECTAPUR®
Kyselina citronová monohydrát
Vzorec:
C₆H₈O₇.H₂O Bod tání: 135…152 °C Hustota: 1,552 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149972 CAS číslo: 5949-29-1 EINECS: 201-069-1 Merck Index: 13,02350 |
|
Výsledky specifikačního testu
Assay | Min. 99 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 20 ppm |
Ignition residue (SO4) | Max. 0.05 % |
Cl (Chloride) | Max. 20 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 100 ppm |
Fe (Iron) | Max. 20 ppm |