Kyselina citronová monohydrát ≥99.5%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
22869.22
22869.36
22869.A1
22869.22EA
917
CZK
22869.22
22869.36
22869.A1
Kyselina citronová monohydrát ≥99.5%
Kyselina citronová monohydrát
Purity: 99.5+%
CAS No.: 5949-29-1
Molecular Formula: C6H8O7.H2O
Formula Weight: 210.14 (192.13anhy)
Physical Form: Granular
Density: 1.542
Appearance: White
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,2326
MDL No.: MFCD00149972
Vzorec:
C₆H₈O₇.H₂O Bod tání: 135…152 °C Hustota: 1,542 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149972 CAS číslo: 5949-29-1 EINECS: 201-069-1 Merck Index: 14,2326 |