Kyselina citronová monohydrát 99.5% p.a.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
124910010
124912500
124910025
ACRO124910010EA
2510
CZK
ACRO124910010
ACRO124912500
ACRO124910025
Kyselina citronová monohydrát 99.5% p.a.
Kyselina citronová monohydrát
Vzorec:
C₆H₈O₇.H₂O Bod tání: 135…152 °C Hustota: 1,552 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 174 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149972 CAS číslo: 5949-29-1 EINECS: 201-069-1 Merck Index: 13,02350 |
|
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Colorless to white Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | 7.5 to 9.0 % (K.F.) |
Heavy metals | ≤5 ppm |
Sulfated ash | ≤0.1 % |
Readily carbonizable substance | Passes test |
Titration with NaOH | ≥99.4 % |
Chloride (Cl) | ≤10 ppm |
Oxalate (C2O4) | ≤500 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤100 ppm |
Iron (Fe) | ≤3 ppm |