Tisk…
Octan olovnatý trihydrát 99.5-103.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
26483.231EA 1430 CZK
26483.231 26483.297
Octan olovnatý trihydrát 99.5-103.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Octan olovnatý trihydrát
Vzorec: (H₃CCOO)₂Pb·3H₂O
Bod varu: 280 °C (1013 hPa)
Bod tání: 75 °C
Hustota: 2,55 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150023
CAS číslo: 6080-56-4
EINECS: 206-104-4
UN: 1616
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,05415
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=351511a44fbb598a2d7fa1fa4ab395427b6168f1&vid=67e858e5f0dc4d04dd796541b3c0ad5aa73f8dc8&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 99.5 - 103.0 %
pH (20°C; 10 %) 5.0 - 7.5
Insolubility in water Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
NO3 + NO2 (as NO3) Max. 100 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Cu (Copper) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
K (Potassium) Max. 50 ppm
Na (Sodium) Max. 50 ppm
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test
Conforms to ACS Passes test