Tisk…
Octan olovnatý trihydrát ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Acetic acid lead (II) salt trihydrate, Lead diacetate trihydrate
10719.06 10719.18 10719.30
10719.06EA 779 CZK
10719.06 10719.18 10719.30
Octan olovnatý trihydrát ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
Octan olovnatý trihydrát
Purity: 99.995% CAS No.: 6080-56-4 Molecular Formula: Pb(OOCCH3)2.3H2O Formula Weight: 379.33 (325.28anhy) Physical Form: Crystalline Density: 2.55 Melting Point: 75° Beilstein Reference: 3730298 Merck Reference: 14,5397 UN No.: 1616 MDL No.: MFCD00150023
Vzorec: (H₃CCOO)₂Pb·3H₂O
MW: 379,34 g/mol
Bod varu: 280 °C (1013 hPa)
Bod tání: 75 °C
Hustota: 2,55
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150023
CAS číslo: 6080-56-4
EINECS: 206-104-4
UN: 1616
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,5397
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=351511a44fbb598a2d7fa1fa4ab395427b6168f1&vid=67e858e5f0dc4d04dd796541b3c0ad5aa73f8dc8&prid=web&clid=SAPDAM