Tisk…
Octan olovnatý trihydrát 99.999% (trace metals basis), extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Acetic acid lead (II) salt trihydrate, Lead diacetate trihydrate
317230250 317230050
ACRO317230250EA 5810 CZK
ACRO317230250 ACRO317230050
Octan olovnatý trihydrát 99.999% (trace metals basis), extra pure
Octan olovnatý trihydrát
Vzorec: (H₃CCOO)₂Pb·3H₂O
MW: 379.34
Bod varu: 280
Bod tání: 75
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150023
CAS číslo: 6080-56-4
EINECS: 206-104-4
UN: 1616
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,05415
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=351511a44fbb598a2d7fa1fa4ab395427b6168f1&vid=67e858e5f0dc4d04dd796541b3c0ad5aa73f8dc8&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Total trace metal impurities ≤0.001 %