Tisk…
Dusičnan stříbrný 1 mol/l (1 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
30471.237EA 3020 CZK
30471.237 30471.294
Dusičnan stříbrný 1 mol/l (1 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Dusičnan stříbrný
Vzorec: AgNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003414
CAS číslo: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 3264
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.998 - 1.002 mol/l
NIST traceable Confirmed