Tisk…
Dusičnan stříbrný 0.1 mol/l (0.1 N) aqueous solution Volumetric
Dodavatel: REAGECON
Varování
Synonyms: Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
N20100W N20100F N20100H
REGEN20100WEA 7880 CZK
REGEN20100W REGEN20100F REGEN20100H
Dusičnan stříbrný 0.1 mol/l (0.1 N) aqueous solution Volumetric
Dusičnan stříbrný
Vzorec: AgNO₃
MW: 169.87
Bod varu: 444
Bod tání: 210
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003414
CAS číslo: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM