Tisk…
Dusičnan stříbrný 27,9 g/L 0.164 mol/l (0.164 N) vodný roztok, VOLUSOL® for hydrotimetry
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
30489.262EA 7050 CZK
30489.262
Dusičnan stříbrný 27,9 g/L 0.164 mol/l (0.164 N) vodný roztok, VOLUSOL® for hydrotimetry
Dusičnan stříbrný
1 ml = 5.8 mg Cl
Vzorec: AgNO₃
MW: 169,87 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003414
CAS číslo: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 3082
ADR: 9,III
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/45/16640645.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colourless liquid
Identification Passes test