Tisk…
Dusičnan stříbrný 0.05 mol/l (0.05 N) vodný roztok, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
7245.1000EA 0 CZK
7245.1000
Dusičnan stříbrný 0.05 mol/l (0.05 N) vodný roztok, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dusičnan stříbrný
Vzorec: AgNO₃
MW: 169,87 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003414
CAS číslo: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/45/16640645.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Titer (mol/l) 0.0495 - 0.0505