Tisk…
Dusičnan stříbrný 0.0282 M AgNO3 (1 ml = 1 mg Cl) ≥99.5% volumetric solution, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Synonyms: Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
35377-1L 35377-6X1L
35377-1LEA 2310 CZK
35377-1L 35377-6X1L
Dusičnan stříbrný 0.0282 M AgNO3 (1 ml = 1 mg Cl) ≥99.5% volumetric solution, Fluka™
Dusičnan stříbrný
Vzorec: AgNO₃
MW: 169.87
Bod varu: 444
Bod tání: 210
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003414
CAS číslo: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
Merck Index: 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective