(R)-(+)-Limonene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
(R)-(+)-Dipentene, (R)-(+)-1-Methyl-4-(1-methylvinyl)cyclohexene, (R)-(+)-4-Isopropenyl-1-methyl-1-cyclohexene, D(+)-Limonene, (R)-(+)-p-Mentha-1,8-diene, D-Limonene
M-Clarity™ quality level = MQ100
62122-1L-F
62122-250ML-F
SIAL62122-1L-FEA
3830
CZK
SIAL62122-1L-F
SIAL62122-250ML-F
(R)-(+)-Limonene, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-Limonene
Vzorec:
C₁₀H₁₆ MW: 136.24 Bod varu: 175.5 Bod tání: –74 °C Hustota: 0.8411 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 43 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00062991 CAS číslo: 5989-27-5 EINECS: 227-813-5 UN: 2052 ADR: 3 III Merck Index: 13,05515 |