Tisk…
Kyselina sírová 4 mol/l (8 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution, for COD determination according to NF T 90-101 standard
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
30148.297EA 1098 CZK
30148.297 30148.320
Kyselina sírová 4 mol/l (8 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution, for COD determination according to NF T 90-101 standard
Kyselina sírová
Vzorec: H₂SO₄
MW: 98.08
Bod varu: 330
Bod tání: 10.38
Hustota: 1.84
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064589
CAS číslo: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 3.992 - 4.008 mol/l
Chemical oxygen demand (COD) Passes test
NIST traceable Confirmed