Tisk…
D-(+)-Fenchone 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
366290250 366291000
ACRO366290250EA 1420 CZK
ACRO366290250 ACRO366291000
D-(+)-Fenchone 97%
D-(+)-Fenchone
Vzorec: C₁₀H₁₆O
MW: 152,24 g/mol
Bod varu: 63…65 °C (13 mmHg)
Bod tání: 5…7 °C
Hustota: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 62 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00070689
CAS číslo: 4695-62-9
EINECS: 225-160-0
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03995
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +55° to +63° (20°C, 589 nm) (neat)