L(-)-Fenchone ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
|
Synonyms:
(1R)-(-)-Fenchone
L15151.18
L15151.30
L15151.18EA
1080
CZK
L15151.18
L15151.30
L(-)-Fenchone ≥98%
L(-)-Fenchone
Purity: 98+%
CAS No.: 7787-20-4
Molecular Formula: C10H16O
Formula Weight: 152.24
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.4630
Melting Point: 3-5°
Boiling Point: 192-194°
Beilstein Reference: 2042710
Optical Rotation: -52° (neat)
MDL No.: MFCD00151104
Vzorec:
C₁₀H₁₆O MW: 152,24 g/mol Bod varu: 192…194 °C Bod tání: 3…5 °C Hustota: 0,945 Bod vzplanutí: 73 °C (163 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00151104 CAS číslo: 7787-20-4 EINECS: 232-107-5 UN: 2717 ADR: 4.1,III |