Tisk…
Kyselina sírová 2 mol/l (4 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
198156FEA 6470 CZK
198156F 198154D
Kyselina sírová 2 mol/l (4 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Kyselina sírová
Vzorec: H₂SO₄
MW: 98.08
Bod varu: 330
Bod tání: 10.38
Hustota: 1.146 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064589
CAS číslo: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 1.998 - 2.002 mol/l
NIST traceable Confirmed