D(+)-Kafr ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(R)-(+)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone, (1R)-(+)-1,7,7-Trimethyl-2-norbornanone, (1R,4R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one, (1R,4R)-(+)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone, (1R,4R)-(+)-1,7,7-Trimethyl-2-norbornanone, (R)-(+)-1,7,7-Trimethyl-2-norbornanone, (1R)-(+)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone, (+)-Camphor
Purity: 98%
CAS No.: 464-49-3
Molecular Formula: C10H16O
Formula Weight: 152.24
Flash Point: 65°(149°F)
Odour: Camphor-like
Boiling Point: 204°
Beilstein Reference: 2042745
Merck Reference: 14,1732
Optical Rotation: +43° (c=10 in ethanol)
UN No.: 2717
MDL No.: MFCD00064149
Vzorec:
C₁₀H₁₆O Bod varu: 204 °C Bod tání: 175…180 °C Hustota: 0,990 Bod vzplanutí: 65 °C (149 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00064149 CAS číslo: 464-49-3 EINECS: 207-355-2 UN: 2717 ADR: 4.1,III Merck Index: 14,1732 |