Tisk…
Kyselina sírová 1 mol/l (2 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
30149.291EA 864 CZK
30149.291 30149.325 30149.371
Kyselina sírová 1 mol/l (2 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Kyselina sírová
Vzorec: H₂SO₄
MW: 98.08
Bod varu: 330
Bod tání: 10.38
Hustota: 1.84
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064589
CAS číslo: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 3264
ADR: 8 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.998 - 1.002 mol/l
NIST traceable Confirmed