Tisk…
Kyselina sírová 0.5 mol/l (1 N) vodný roztok volumetric solution
Dodavatel: REAGECON
SU20505 SU20501
REGESU20505EA 1760 CZK
REGESU20505 REGESU20501
Kyselina sírová 0.5 mol/l (1 N) vodný roztok volumetric solution
Kyselina sírová
Vzorec: H₂SO₄
Hustota: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064589
CAS číslo: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II