Tisk…
Kyselina sírová 0.5 mol/l (1 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
30144.294EA 708 CZK
30144.294 30144.328 30144.363 30144.408
Kyselina sírová 0.5 mol/l (1 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Kyselina sírová
Vzorec: H₂SO₄
MW: 98.08
Bod varu: 330
Bod tání: 10.38
Hustota: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064589
CAS číslo: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 3264
ADR: 8 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
NIST traceable Confirmed
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.499 - 0.501 mol/l