(R)-(-)-sec-Butylamine 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 99%
CAS No.: 13250-12-9
Molecular Formula: C4H11N
Formula Weight: 73.14
Flash Point: -19°(-2°F)
Refractive Index: 1.3930
Odour: Amine-like
pH: 12.3
Boiling Point: 63°
Beilstein Reference: 1718760
Merck Reference: 14,1544
Optical Rotation: -7.5° (neat)
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00064416
Vzorec:
C₄H₁₁N Bod varu: 63 °C Bod tání: –104 °C Hustota: 0,722 Bod vzplanutí: –19 °C (–2 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00064416 CAS číslo: 13250-12-9 EINECS: 236-232-6 UN: 2733 ADR: 3,II Merck Index: 14,1544 |