Tisk…
(S)-(+)-2-Chloro-1-propanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
296708-1G 296708-250MG
SIAL296708-1GEA 6290 CZK
SIAL296708-1G SIAL296708-250MG
(S)-(+)-2-Chloro-1-propanol, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-2-Chloro-1-propanol
Vzorec: H₃CCHClCH₂OH
Bod varu: 124 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,1025 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010812
CAS číslo: 19210-21-0
UN: 2611
ADR: 6.1,II