Tisk…
Kyselina sírová 0.25 mol/l (0.5 N) in aqueous solution volumetric solution
Dodavatel: REAGECON
SU20255 SU20251
REGESU20255EA 2240 CZK
REGESU20255 REGESU20251
Kyselina sírová 0.25 mol/l (0.5 N) in aqueous solution volumetric solution
Kyselina sírová
Vzorec: H₂SO₄
Hustota: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064589
CAS číslo: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II