Tisk…
Kyselina sírová 0.25 mol/l (0.5 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
30143.291EA 1120 CZK
30143.291 30143.405
Kyselina sírová 0.25 mol/l (0.5 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Kyselina sírová
Vzorec: H₂SO₄
MW: 98.08
Bod varu: 330
Bod tání: 10.38
Hustota: 1.02 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064589
CAS číslo: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 3264
ADR: 8 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.2495 - 0.2505 mol/l
NIST traceable Confirmed