Tisk…
Kyselina sírová 0.25 M H2SO4 (0.5N) vodný roztok ≥99.9% Reag. Ph. Eur. volumetric solution, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Varování
35355-1L 35355-10L-VP
35355-1LEA 1480 CZK
35355-1L 35355-10L-VP
Kyselina sírová 0.25 M H2SO4 (0.5N) vodný roztok ≥99.9% Reag. Ph. Eur. volumetric solution, Fluka™
Kyselina sírová
Vzorec: H₂SO₄
Bod varu: >100 °C (1,013 hPa)
Hustota: 1,020 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064589
CAS číslo: 7664-93-9
EINECS: 203-755-4
UN: 3264
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective